4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
OR2614-25G OR2614-5G OR2614-1G
APOSOR2614-25GEA 1550 SEK
APOSOR2614-25G APOSOR2614-5G APOSOR2614-1G
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol 99%
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
Formel: C₉H₈N₂O
Smältpunkt: 204…207 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005281
CAS nummer: 10041-02-8