1,3-Dimethyl-5-pyrazolone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4-Dihydro-2,5-dimethyl-3H-pyrazol-3-one, 1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
OR26105-100G OR26105-25G
APOSOR26105-100GEA 0 SEK
APOSOR26105-100G APOSOR26105-25G
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone 95%
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone
Formel: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Smältpunkt: 117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00067008
CAS nummer: 2749-59-9
EINECS: 220-389-2