1,3-Dimethyl-5-pyrazolone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR26105-100G
OR26105-500G
APOSOR26105-100GEA
845
SEK
APOSOR26105-100G
APOSOR26105-500G
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone 95%
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone
Formel:
C₅H₈N₂O Smältpunkt: 117 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00067008 CAS nummer: 2749-59-9 EINECS: 220-389-2 |