2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2602-1G OR2602-250MG OR2602-500MG OR2602-2.5G
APOSOR2602-1GEA 4275 SEK
APOSOR2602-1G APOSOR2602-250MG APOSOR2602-500MG APOSOR2602-2.5G
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Kokpunkt: 100…101 °C/0,37mmHg
Smältpunkt: 37…38 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02066307
CAS nummer: 7428-99-1