5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR26011-1G OR26011-5G
APOSOR26011-1GEA 1550 SEK
APOSOR26011-1G APOSOR26011-5G
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Formel: C₁₀H₆ClNS
Smältpunkt: 133…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052508
CAS nummer: 23799-60-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III