5-Methylbenzo[b]thiophene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR26010-1G OR26010-250MG
APOSOR26010-1GEA 345 SEK
APOSOR26010-1G APOSOR26010-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophene
5-Methylbenzo[b]thiophene
Formel: C₉H₈S
Kokpunkt: 71…73 °C/0,6mmHg
Smältpunkt: 32…37 °C
Densitet: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00052509
CAS nummer: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2