3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR26008-1G OR26008-5G
APOSOR26008-1GEA 260 SEK
APOSOR26008-1G APOSOR26008-5G
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Formel: C₉H₆BrClS
MW: 261,5700 g/mol
Smältpunkt: 129…131 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00173769
CAS nummer: 1198-51-2
UN: 3261
ADR: 8,III