2-Carboxythiophene-5-boronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR25978-1G OR25978-250MG OR25978-5G
APOSOR25978-1GEA 325 SEK
APOSOR25978-1G APOSOR25978-250MG APOSOR25978-5G
2-Carboxythiophene-5-boronic acid
2-Carboxythiophene-5-boronic acid
Formel: C₅H₅BO₄S
MW: 171.9668 g/mol
Smältpunkt: 135…136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02323211
CAS nummer: 465515-31-5