3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR25961-1G OR25961-250MG OR25961-5G
APOSOR25961-1GEA 2075 SEK
APOSOR25961-1G APOSOR25961-250MG APOSOR25961-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₄
Smältpunkt: 190…195 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03407357
CAS nummer: 93041-45-3