4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR25954-1G OR25954-5G OR25954-10G
APOSOR25954-1GEA 1150 SEK
APOSOR25954-1G APOSOR25954-5G APOSOR25954-10G
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₄ClNO
MW: 153,5658 g/mol
Smältpunkt: 40…45 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02179768
CAS nummer: 31270-80-1