3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR2595-1G
OR2595-250MG
APOSOR2595-1GEA
2625
SEK
APOSOR2595-1G
APOSOR2595-250MG
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆O₃S Smältpunkt: 181…183 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01316613 CAS nummer: 60166-83-8 |