Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR25944-1G OR25944-250MG OR25944-5G
APOSOR25944-1GEA 395 SEK
APOSOR25944-1G APOSOR25944-250MG APOSOR25944-5G
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Formel: C₇H₅NO₂
MW: 135,1201 g/mol
Smältpunkt: 199…200 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00183939
CAS nummer: 26956-43-4