Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR25899-1G
OR25899-5G
APOSOR25899-1GEA
1825
SEK
APOSOR25899-1G
APOSOR25899-5G
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Smältpunkt: 168…170 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00957087 CAS nummer: 5382-49-0 |