4-Iodopyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR25896-1G OR25896-5G
APOSOR25896-1GEA 260 SEK
APOSOR25896-1G APOSOR25896-5G
4-Iodopyridine 97%
4-Iodopyridine
Formel: C₅H₄IN
Smältpunkt: 92…96 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02093937
CAS nummer: 15854-87-2