Isoxazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR2580-1G
OR2580-25G
OR2580-5G
APOSOR2580-1GEA
175
SEK
APOSOR2580-1G
APOSOR2580-25G
APOSOR2580-5G
Isoxazole 98%
Isoxazole
Formel:
C₃H₃NO MW: 69,06 g/mol Kokpunkt: 93…95 °C Densitet: 1,078 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 12 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003149 CAS nummer: 288-14-2 UN: 2924 ADR: 3+8,II |