5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
OR25788-10G OR25788-25G OR25788-1G
APOSOR25788-10GEA 1975 SEK
APOSOR25788-10G APOSOR25788-25G APOSOR25788-1G
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Formel: C₇H₇ClO₂
MW: 158,59 g/mol
Smältpunkt: 84…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00021967
CAS nummer: 5330-38-1