Tris(2-methoxyphenyl)phosphine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
OR25764-10G OR25764-1G OR25764-5G
APOSOR25764-10GEA 910 SEK
APOSOR25764-10G APOSOR25764-1G APOSOR25764-5G
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine 98%
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Formel: C₂₁H₂₁O₃P
MW: 352,37 g/mol
Smältpunkt: 204…208 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014892
CAS nummer: 4731-65-1