Methyl-5-methylnicotinate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Methyl 5-methylnicotinate
OR25732-1G OR25732-5G
APOSOR25732-1GEA 585 SEK
APOSOR25732-1G APOSOR25732-5G
Methyl-5-methylnicotinate
Methyl-5-methylnicotinate
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kokpunkt: 90 °C/3mmHg
Smältpunkt: 42…46 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01075739
CAS nummer: 29681-45-6