4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR2563-10G OR2563-1G OR2563-5G
APOSOR2563-10GEA 7875 SEK
APOSOR2563-10G APOSOR2563-1G APOSOR2563-5G
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol 95+%
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol
Formel: C₁₂H₁₂N₂OS
MW: 232.31 g/mol
Smältpunkt: 192…193 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00203057
CAS nummer: 107718-34-3