4-Methylpyridazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR25618-100G OR25618-5G OR25618-25G
APOSOR25618-100GEA 13800 SEK
APOSOR25618-100G APOSOR25618-5G APOSOR25618-25G
4-Methylpyridazine 97%
4-Methylpyridazine
Formel: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Kokpunkt: 98…100 °C/11mmHg
Densitet: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011594
CAS nummer: 1120-88-3