2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2561-100G OR2561-25G OR2561-500G
APOSOR2561-100GEA 940 SEK
APOSOR2561-100G APOSOR2561-25G APOSOR2561-500G
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95%
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Formel: C₆H₇BrN₂
Smältpunkt: 88…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00068232
CAS nummer: 3430-21-5