3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR25576-1G OR25576-5G
APOSOR25576-1GEA 2475 SEK
APOSOR25576-1G APOSOR25576-5G
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₇ClO₅S₂
Smältpunkt: 94…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173848
CAS nummer: 175203-45-9