2-Isopropyl-6-nitrophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR25535-1G OR25535-250MG
APOSOR25535-1GEA 4700 SEK
APOSOR25535-1G APOSOR25535-250MG
2-Isopropyl-6-nitrophenol
2-Isopropyl-6-nitrophenol
Formel: C₉H₁₁NO₃
Kokpunkt: 131…135 °C/20mmHg
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 7545-71-3