2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR25515-1G OR25515-5G
APOSOR25515-1GEA 1400 SEK
APOSOR25515-1G APOSOR25515-5G
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile 97%
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile
Formel: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Smältpunkt: 45…49 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00084978
CAS nummer: 33143-29-2