N-(tert-Butyl)-2-chloroacetamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR25511-1G OR25511-5G
APOSOR25511-1GEA 670 SEK
APOSOR25511-1G APOSOR25511-5G
N-(tert-Butyl)-2-chloroacetamide
N-(tert-Butyl)-2-chloroacetamide
Formel: C₆H₁₂ClNO
MW: 149,62 g/mol
Smältpunkt: 79…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00032565
CAS nummer: 15678-99-6