2-(Methylthio)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR25479-1G OR25479-2.5G
APOSOR25479-1GEA 515 SEK
APOSOR25479-1G APOSOR25479-2.5G
2-(Methylthio)benzoic acid
2-(Methylthio)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₂S
Smältpunkt: 169…173 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00029934
CAS nummer: 3724-10-5