4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
OR2536-1G OR2536-250MG
APOSOR2536-1GEA 0 SEK
APOSOR2536-1G APOSOR2536-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
Formel: C₇H₁₀N₂S
MW: 154,24 g/mol
Smältpunkt: 86…90 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00022851
CAS nummer: 2933-29-1