2-Propanesulphonylacetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR25142-1G OR25142-250MG
APOSOR25142-1GEA 1600 SEK
APOSOR25142-1G APOSOR25142-250MG
2-Propanesulphonylacetonitrile
2-Propanesulphonylacetonitrile
Formel: C₅H₉NO₂S
MW: 147,2 g/mol
Smältpunkt: 44…46 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 120069-21-8