Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR25054-1G OR25054-250MG OR25054-500MG
APOSOR25054-1GEA 1825 SEK
APOSOR25054-1G APOSOR25054-250MG APOSOR25054-500MG
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Formel: C₅H₁₂IN₃O
MW: 257,08 g/mol
Smältpunkt: 143…144 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00114180
CAS nummer: 102392-87-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III