4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR25041-1G
OR25041-5G
OR25041-250MG
APOSOR25041-1GEA
770
SEK
APOSOR25041-1G
APOSOR25041-5G
APOSOR25041-250MG
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆O₃S Smältpunkt: 101…105 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00067997 CAS nummer: 71050-40-3 |