(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: [(4-Chlorophenyl)sulphanyl]acetonitrile
OR25038-1G OR25038-5G OR25038-25G
APOSOR25038-1GEA 175 SEK
APOSOR25038-1G APOSOR25038-5G APOSOR25038-25G
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Formel: C₈H₆ClNS
MW: 183,66 g/mol
Smältpunkt: 84…90 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00019832
CAS nummer: 18527-19-0