4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR25028-1G
OR25028-250MG
OR25028-500MG
OR25028-5G
APOSOR25028-1GEA
2575
SEK
APOSOR25028-1G
APOSOR25028-250MG
APOSOR25028-500MG
APOSOR25028-5G
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
Formel:
C₁₂H₈N₂O₂ MW: 212,21 g/mol Smältpunkt: 255…256 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00179682 CAS nummer: 27295-64-3 |