1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,3-Dimethylpyrazole
OR2502-5G OR2502-100G OR2502-25G
APOSOR2502-5GEA 705 SEK
APOSOR2502-5G APOSOR2502-100G APOSOR2502-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₈N₂
MW: 96,1304 g/mol
Kokpunkt: 135…139 °C
Densitet: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00036665
CAS nummer: 694-48-4