1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethan-1-one, 3'-Amino-4'-chloroacetophenone
OR24995-1G OR24995-5G
APOSOR24995-1GEA 275 SEK
APOSOR24995-1G APOSOR24995-5G
1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethanone
1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Smältpunkt: 104…109 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00122619
CAS nummer: 79406-57-8