1,3-Cyclopentanedione
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Cyclopentane-1,3-dione
OR24952-5G OR24952-25G
APOSOR24952-5GEA 275 SEK
APOSOR24952-5G APOSOR24952-25G
1,3-Cyclopentanedione
1,3-Cyclopentanedione
Formel: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Smältpunkt: 148…153 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00001405
CAS nummer: 3859-41-4