1-Bromo-5-chloropentane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR24918-100G OR24918-25G
APOSOR24918-100GEA 295 SEK
APOSOR24918-100G APOSOR24918-25G
1-Bromo-5-chloropentane
1-Bromo-5-chloropentane
Formel: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
Kokpunkt: 210…212 °C
Densitet: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001016
CAS nummer: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7