2-Bromo-9-fluorenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-9H-fluoren-9-one
OR2491-1G OR2491-100G OR2491-500G
APOSOR2491-1GEA 175 SEK
APOSOR2491-1G APOSOR2491-100G APOSOR2491-500G
2-Bromo-9-fluorenone
2-Bromo-9-fluorenone
Formel: C₁₃H₇BrO
MW: 259,1 g/mol
Smältpunkt: 146…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010789
CAS nummer: 3096-56-8