2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR2486-1G
OR2486-250MG
APOSOR2486-1GEA
325
SEK
APOSOR2486-1G
APOSOR2486-250MG
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₈H₁₂N₂O Smältpunkt: 117…120 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01075030 CAS nummer: 68282-49-5 |