1-Methyl-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2482-100MG OR2482-1G OR2482-5G
APOSOR2482-100MGEA 260 SEK
APOSOR2482-100MG APOSOR2482-1G APOSOR2482-5G
1-Methyl-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
1-Methyl-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Formel: C₆H₆N₄O
Smältpunkt: 290…292 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01312343
CAS nummer: 5334-56-5