4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR2473-5G
OR2473-1G
OR2473-10G
APOSOR2473-5GEA
1200
SEK
APOSOR2473-5G
APOSOR2473-1G
APOSOR2473-10G
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₆H₃ClN₂S Smältpunkt: 105 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01312373 CAS nummer: 14080-59-2 |