1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan
OR2467-1G OR2467-5G
APOSOR2467-1GEA 685 SEK
APOSOR2467-1G APOSOR2467-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Formel: C₉H₁₁NO
Kokpunkt: 98…100 °C/0,1mmHg
Smältpunkt: 38…40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00728869
CAS nummer: 55745-74-9