Quinazoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR24643-25G OR24643-5G
APOSOR24643-25GEA 2900 SEK
APOSOR24643-25G APOSOR24643-5G
Quinazoline 98%
Quinazoline
Formel: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Kokpunkt: 243 °C
Smältpunkt: 46…48 °C
Flampunkt: 106 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006712
CAS nummer: 253-82-7
EINECS: 205-965-3