1-Phenylimidazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR24638-10G OR24638-5G OR24638-1G
APOSOR24638-10GEA 1600 SEK
APOSOR24638-10G APOSOR24638-5G APOSOR24638-1G
1-Phenylimidazole 98%
1-Phenylimidazole
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Kokpunkt: 142 °C/15mmHg
Smältpunkt: 13 °C
Densitet: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041204
CAS nummer: 7164-98-9