9-(Chloromethyl)anthracene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR24592-25G OR24592-5G
APOSOR24592-25GEA 1825 SEK
APOSOR24592-25G APOSOR24592-5G
9-(Chloromethyl)anthracene 97%
9-(Chloromethyl)anthracene
Formel: C₁₅H₁₁Cl
MW: 226,71 g/mol
Smältpunkt: 138…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001263
CAS nummer: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
UN: 3261
ADR: 8,III