3-Coumaranone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Benzofuran-3(2H)-one
OR24591-1G OR24591-25G OR24591-5G
APOSOR24591-1GEA 260 SEK
APOSOR24591-1G APOSOR24591-25G APOSOR24591-5G
3-Coumaranone
3-Coumaranone
Formel: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Smältpunkt: 97…103 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00051810
CAS nummer: 7169-34-8