3-(2-Bromoethyl)-1H-indole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(2-Bromoethyl)indole
OR24580-1G OR24580-5G
APOSOR24580-1GEA 975 SEK
APOSOR24580-1G APOSOR24580-5G
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole 97%
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole
Formel: C₁₀H₁₀BrN
MW: 224,101 g/mol
Smältpunkt: 97…99 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00130155
CAS nummer: 3389-21-7
EINECS: 222-219-2