4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
4-tert-Butylbenzenesulphonamide
OR2445-100G
OR2445-25G
OR2445-5G
APOSOR2445-100GEA
840
SEK
APOSOR2445-100G
APOSOR2445-25G
APOSOR2445-5G
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂S MW: 213.3000 g/mol Smältpunkt: 138…142 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00068599 CAS nummer: 6292-59-7 |