Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR24350-1G
OR24350-5G
APOSOR24350-1GEA
2325
SEK
APOSOR24350-1G
APOSOR24350-5G
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Formel:
C₆H₇NO₂S Smältpunkt: 35…38 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00130102 CAS nummer: 69363-85-5 |