2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR2435-10G
OR2435-5G
APOSOR2435-10GEA
2625
SEK
APOSOR2435-10G
APOSOR2435-5G
2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde 95+%
2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀ClNO MW: 183,64 g/mol Smältpunkt: 83…84 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00021051 CAS nummer: 1424-66-4 EINECS: 215-840-5 |