4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR24334-1G OR24334-5G
APOSOR24334-1GEA 600 SEK
APOSOR24334-1G APOSOR24334-5G
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₇H₅ClN₂S
Smältpunkt: 138…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00205201
CAS nummer: 43088-67-1